Learn More
2-bencilanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Benzylaniline |
| CAS | 28059-64-5 |
| Fórmula molecular | C13H13N |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-(Phenylmethyl)benzenamine, (2-Aminophenyl)phenylmethane, 2-Benzylbenzenamine, o-Aminodiphenylmethane, o-Benzylaniline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H13N/c14-13-9-5-4-8-12(13)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10,14H2 |
| SMILES | Nc1ccccc1Cc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2-bencilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 183.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.1048 |