Learn More
2-bencilamino-2-fenilbutanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Benzylamino-2-phenylbutanol |
| CAS | 1178412-63-9 |
| Fórmula molecular | C17H21NO |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-Benzyl 1-Phenyl-1-hydroxymetbl-1-propanamine, beta-Ethyl-beta-[(phenylmethyl)amino]benzeneethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H21NO/c1-2-17(14-19,16-11-7-4-8-12-16)18-13-15-9-5-3-6-10-15/h3-12,18-19H,2,13-14H2,1H3 |
| SMILES | CCC(CO)(NCc1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2-(bencilamino)-2-fenilbutan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 255.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 255.1623 |