Learn More
2-Bencilamino-2-metil-1-propanol, TRC
Código de producto. 30340921
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30340921 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30340921 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB224949500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Benzylamino-2-methyl-1-propanol
CAS 10250-27-8
Fórmula molecular C11 H17 N O
Cantidad 500 mg
Sinónimo 1-Propanol, 2-methyl-2-[(phenylmethyl)amino]-, 1-Propanol, 2-(benzylamino)-2-methyl- (7CI,8CI), 2-Methyl-2-[(phenylmethyl)amino]-1-propanol, (Benzyl)(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)amine, 2-(Benzylamino)-2-methyl-1-propanol, 2-(Benzylamino)-2-methyl-propanol
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17NO/c1-11(2,9-13)12-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,12-13H,8-9H2,1-2H3
SMILES CC(C)(CO)NCc1ccccc1
Nombre IUPAC 2-(bencilamino)-2-metilpropan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 179.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.131