Learn More
Ácido 2-(bencilamino)-1,3-tiazol-5-carboxílico, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10561492
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10561492 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10466662 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10561492 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00042CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
CAS 342405-23-6
Fórmula molecular C11H10N2O2S
Peso molecular (g/mol) 234.27
Número MDL MFCD03086200
Clave InChI REVWBJBCAIBQGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-benzylamino-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, maybridge3_004319, 2-benzylamino thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-phenylmethyl amino
PubChem CID 2779647
Nombre IUPAC ácido 2-(bencilamino)-1,3-tiazol-5-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CN=C(NCC2=CC=CC=C2)S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Benzylamino)-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.28
Porcentaje de pureza 95%