Learn More
Ácido 2-benzilacrílico, TRC
Código de producto. 30136779
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136779 1 g 1 g
30134703 10 g 10 g
30006610 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136779 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2243801G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5669-19-2
Fórmula molecular C10 H10 O2
Peso molecular (g/mol) 162.19
Sinónimo Hydrocinnamic acid, α-methylene- (6CI,8CI), 2-Benzylacrylic acid, 2-Methylene-3-phenylpropanoic acid, NSC 192640, α-Benzylacrylic acid, α-Methylenebenzenepropanoic acid, 2-Benzylprop-2-enoic acid
Nombre IUPAC 2-ácido benzilprop-2-enoico
SMILES OC(=O)C(=C)Cc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Benzylacrylic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O2/c1-8(10(11)12)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,1,7H2,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0681