Learn More
2-Bencil-N-Boc-L-prolina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15448747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15448747 250 mg 250 miligramos
15438747 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15448747 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52184.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 706806-60-2 | C17H23NO4 | 305.374 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 706806-60-2
Fórmula molecular C17H23NO4
Peso molecular (g/mol) 305.374
Número MDL MFCD06795522
Clave InChI JUUNPRGYFCIXSM-QGZVFWFLSA-N
Sinónimo boc-r-alpha-benzyl-proline, r-2-benzyl-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, r-2-benzyl-1-boc-2-pyrrolidinecarboxylic acid, r-2-benzyl-pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester, 2r-2-benzyl-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, boc-, a-benzyl l-proline, 2-benzyl-n-boc-l-proline, boc-r-, a-benzyl-pro-oh, boc-r-alpha-benzyl-pro-oh, 2-benzyl-1-tert-butoxycarbonyl proline
PubChem CID 2761823
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-bencil-1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]pirrolidina-2-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1(CC2=CC=CC=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Benzyl-N-Boc-L-proline
Punto de fusión 154°C to 156°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.37
Porcentaje de pureza 95%