Learn More
2-Bencil-N-Boc-D-prolina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15488747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15488747 250 mg 250 miligramos
15478747 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15488747 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52186.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 706806-61-3
Fórmula molecular C17H23NO4
Peso molecular (g/mol) 305.374
Número MDL MFCD06659153
Clave InChI JUUNPRGYFCIXSM-KRWDZBQOSA-N
Sinónimo s-2-benzyl-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, boc-s-alpha-benzyl-proline, boc-s-a-benzylproline, s-2-benzyl-1-boc-2-pyrrolidinecarboxylic acid, 2s-2-benzyl-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, boc-, a-benzyl-d-proline, 2-benzyl-n-boc-d-proline, boc-s-, a-benzyl-pro-oh, boc-s-alpha-benzyl-pro-oh, 2-benzyl-1-tert-butoxycarbonyl-d-proline
PubChem CID 6950294
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-bencil-1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]pirrolidina-2-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1(CC2=CC=CC=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Benzyl-N-Boc-D-proline
Punto de fusión 146°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.37
Porcentaje de pureza 95%