Learn More
Clorhidrato de 2-bencil-L-prolina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15448607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15448607 250 mg 250 miligramos
15438607 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15448607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52080.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 86116-84-9 | C12H15NO2 | 205.257 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86116-84-9
Fórmula molecular C12H15NO2
Peso molecular (g/mol) 205.257
Número MDL MFCD16660381
Clave InChI LIHLFIASPODZOB-GFCCVEGCSA-N
Sinónimo 2-benzylproline, 2-benzyl-l-proline, r-2-benzylpyrrolidine-2-carboxylic acid, l-proline, 2-phenylmethyl, r-2-benzyl-pyrrolidine-2-carboxylic acid, r-alpha-benzyl-l-proline-hcl, r-a-benzyl-prolinecl, 2r-2-benzylpyrrolidine-2-carboxylic acid, r-a-benzyl proline?hcl, r-alpha-benzylproline hcl
PubChem CID 2761822
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-bencilpirrolidina-2-carboxílico
SMILES C1CC(NC1)(CC2=CC=CC=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Benzyl-L-proline hydrochloride
Punto de fusión 270°C to 272°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.72
Rotación óptica −33° (c=1 in 1N HCl)
Porcentaje de pureza 95%