Learn More
Clorhidrato de 2-bencil-D-prolina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Benzyl-D-proline hydrochloride |
| Nombre IUPAC | ácido (2S)-2-bencilpirrolidina-2-carboxílico; clorhidrato |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.72 |
| Rotación óptica | +33° (c=1 in 1N HCl) |
| Porcentaje de pureza | 95% |