Learn More
Clorhidrato de 2-bencil-2-tiopseudourea, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Benzyl-2-thiopseudourea Hydrochloride |
| CAS | 538-28-3 |
| Fórmula molecular | C8H10N2S . HCl |
| Cantidad | 50 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10N2S.ClH/c9-8(10)11-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2,(H3,9,10);1H |
| SMILES | Cl.NC(=N)SCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | carbamimidotioato de bencilo; hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 202.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.0331 |