Learn More
2-(Bencil(1-(4-metoxifenil)propan-2-il)amino)-1-(4-(benciloxi)-3-nitrofenil)etanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Benzyl(1-(4-methoxyphenyl)propan-2-yl)amino)-1-(4-(benzyloxy)-3-nitrophenyl)ethanone |
| CAS | 43229-66-9 |
| Fórmula molecular | C32H32N2O5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-[[2-(4-Methoxyphenyl)-1-methylethyl](phenylmethyl)amino]-1-[3-nitro-4-(phenylmethoxy)phenyl]ethanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H32N2O5/c1-24(19-25-13-16-29(38-2)17-14-25)33(21-26-9-5-3-6-10-26)22-31(35)28-15-18-32(30(20-28)34(36)37)39-23-27-11-7-4-8-12-27/h3-18,20,24H,19,21-23H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(CC(C)N(CC(=O)c2ccc(OCc3ccccc3)c(c2)[N+](=O)[O-])Cc4ccccc4)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-[bencil-[1-(4-metoxifenil)propan-2-il]amino]-1-(3-nitro-4-fenilmetoxifenil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 524.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 524.2311 |