Learn More
2-bencil-1,3-propanodiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Benzyl-1,3-propanediol |
| CAS | 2612-30-8 |
| Fórmula molecular | C10H14O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-(Phenylmethyl)-1,3-propanediol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14O2/c11-7-10(8-12)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12H,6-8H2 |
| SMILES | OCC(CO)CC1=CC=CC=C1 |
| Nombre IUPAC | 2-bencil-1,3-propanodiol |
| Peso molecular (g/mol) | 166.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.1 |