Learn More
2-bencil-1,3-propanodiol, TRC
Código de producto. 30332742
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30332742 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30332742 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2887955G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Benzyl-1,3-propanediol
CAS 2612-30-8
Fórmula molecular C10H14O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-(Phenylmethyl)-1,3-propanediol
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14O2/c11-7-10(8-12)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12H,6-8H2
SMILES OCC(CO)CC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC 2-bencil-1,3-propanodiol
Peso molecular (g/mol) 166.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.1
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.