Learn More
Ácido 2-bencil-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-3-carboxílico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Benzyl-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-Carboxylic Acid |
| CAS | 54329-48-5 |
| Fórmula molecular | C17H17NO2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H17NO2/c19-17(20)16-10-14-8-4-5-9-15(14)12-18(16)11-13-6-2-1-3-7-13/h1-9,16H,10-12H2,(H,19,20) |
| SMILES | OC(=O)C1Cc2ccccc2CN1Cc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | ácido 2-bencil-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 267.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.1259 |