Learn More
Clorhidrato de 2-[bencil(1,1-dimetiletil)amino]-1-[4-hidroxi-3-(hidroximetil)fenil]etanona, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 2-[bencil(1,1-dimetiletil)amino]-1-[4-hidroxi-3-(hidroximetil)fenil]etanona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[Benzyl(1,1-dimethylethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone Hydrochloride |
| CAS | 24085-08-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-[Benzyl(1,1-dimethylethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Bolsa de hielo (-20 °C) |
| Fórmula molecular | C20 H25 N O3 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Salbutamol Sulphate Imp. G (EP), Salbutamol Imp. G (EP), 2-[Benzyl(1,1-dimethylethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone Hydrochloride, Salbutamol Sulphate Imp. G (EP) as Hydrochloride, Salbutamol Sulfate Impurity G, Salbutamol Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H25NO3.ClH/c1-20(2,3)21(12-15-7-5-4-6-8-15)13-19(24)16-9-10-18(23)17(11-16)14-22;/h4-11,22-23H,12-14H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(C)(C)N(CC(=O)c1ccc(O)c(CO)c1)Cc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2-[bencil(terc-butil)amino]-1-[4-hidroxi-3-(hidroximetil)fenil]etanona;clorhidrato |
| Mostrar más |