Learn More
2-Benzoiltiofeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499902
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499902 10 g 10 g
11319679 5 g 5 g
11409912 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499902 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12036.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 135-00-2 | C11H8OS | 188.244 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 135-00-2
Fórmula molecular C11H8OS
Peso molecular (g/mol) 188.244
Número MDL MFCD00022495
Clave InChI DWYFUJJWTRPARQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-benzoylthiophene, phenyl thiophen-2-yl methanone, phenyl 2-thienyl ketone, methanone, phenyl-2-thienyl, ketone, phenyl 2-thienyl, phenyl 2-thienyl methanone, 2-thienyl phenyl ketone, .alpha.-benzoylthiophene, phenyl-thiophen-2-yl-methanone, 2-benzoyl thiophene
PubChem CID 67262
Nombre IUPAC fenil(tiofen-2-il)metanona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CS2
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2-Benzoylthiophene
Punto de fusión 55°C to 57°C
Punto de ebullición 124°C to 126°C (0.5 mmHg)
Cantidad 10 g
Beilstein 3929
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.25
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.