Learn More
2-Benzoiltiofeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319679
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11319679 5 g 5 g
11499902 10 g 10 g
11409912 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11319679 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12036.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 135-00-2 | C11H8OS | 188.244 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135-00-2
Fórmula molecular C11H8OS
Peso molecular (g/mol) 188.244
Número MDL MFCD00022495
Clave InChI DWYFUJJWTRPARQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-benzoylthiophene, phenyl thiophen-2-yl methanone, phenyl 2-thienyl ketone, methanone, phenyl-2-thienyl, ketone, phenyl 2-thienyl, phenyl 2-thienyl methanone, 2-thienyl phenyl ketone, .alpha.-benzoylthiophene, phenyl-thiophen-2-yl-methanone, 2-benzoyl thiophene
PubChem CID 67262
Nombre IUPAC fenil(tiofen-2-il)metanona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CS2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Benzoylthiophene
Punto de fusión 55°C to 57°C
Punto de ebullición 124°C to 126°C (0.5 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 3929
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.25
Porcentaje de pureza 98%