Learn More
Éster etílico del ácido 2-(benzoiltio)-acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Benzoylthio)-acetic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 23094-01-1 |
| Fórmula molecular | C14 H9 Cl N2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | (Benzoylthio)-acetic Acid Ethyl Ester, Thio-benzoic Acid S-Ester with Ethyl Mercaptoacetate, Mercapto-acetic Acid Ethyl Ester Benzoate, Ethyl 2-(Benzoylthio)acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H9ClN2/c15-14-16-12-9-5-4-8-11(12)13(17-14)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H |
| SMILES | Clc1nc(c2ccccc2)c3ccccc3n1 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-4-fenilquinazolina |
| Peso molecular (g/mol) | 240.688 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.045 |