Learn More
2-benzoilpirrol, TRC
Código de producto. 30337025
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30337025 2 g 2 g
1 options
Código de producto. 30337025 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1228002G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Benzoylpyrrole
CAS 7697-46-3
Fórmula molecular C11 H9 N O
Cantidad 2 g
Sinónimo Pyrrol-2-yl Phenyl Ketone, Phenyl(1H-pyrrol-2-yl)methanone, 2-Benzoyl-1H-pyrrole
Fórmula InChI InChI=1S/C11H9NO/c13-11(10-7-4-8-12-10)9-5-2-1-3-6-9/h1-8,12H
SMILES O=C(c1ccccc1)c2ccc[nH]2
Nombre IUPAC fenil(1H-pirrol-2-il)metanona
Peso molecular (g/mol) 171.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.0684