Learn More
2-Benzoilpiridina, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10152320 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10152320 25 g Frasco de vidrio 25 g
10775551 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10152320 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 105800250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 91-02-1 | C12H9NO | 183.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-02-1
Fórmula molecular C12H9NO
Peso molecular (g/mol) 183.21
Número MDL MFCD00006300
Clave InChI GCSHUYKULREZSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-benzoylpyridine, phenyl pyridin-2-yl methanone, phenyl 2-pyridyl ketone, methanone, phenyl-2-pyridinyl, pyridine, 2-benzoyl, 2-pyridyl phenyl ketone, ketone, phenyl 2-pyridyl, phenyl 2-pyridinyl methanone, phenyl-a-pyridylketone, phenyl 2-pyridyl methanone
PubChem CID 7038
Nombre IUPAC fenil(piridina-2-il)metanona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Benzoylpyridine
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 42.0°C to 44.0°C
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 317.0°C
Temperatura de inflamación 150°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CO(C5H4N)
Cantidad 25 g
Beilstein 21, 330
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.21
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Trozos cristalinos