Learn More
2-benzoiloxi-4,6-dihidroxibenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Benzoyloxy-4,6-dihydroxybenzaldehyde |
| CAS | 32292-78-7 |
| Fórmula molecular | C14H10O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2,4,6-Trihydroxybenzaldehyde 2-Benzoate, 2-(Benzoyloxy)-4,6-dihydroxybenzaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H10O5/c15-8-11-12(17)6-10(16)7-13(11)19-14(18)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,16-17H |
| SMILES | Oc1cc(O)c(C=O)c(OC(=O)c2ccccc2)c1 |
| Nombre IUPAC | Benzoato de (2-formil-3,5-dihidroxifenilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 258.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.0528 |