Learn More
2-Benzoilnaftaleno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429286
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11429286 5 g 5 g
11419286 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11429286 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18121.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 644-13-3 | C17H12O | 232.28 g/mol
2-Benzoylnaphthalene is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-benzoilnaftaleno se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en metanol caliente.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 644-13-3
Fórmula molecular C17H12O
Peso molecular (g/mol) 232.28
Número MDL MFCD00004106
Clave InChI SJNXJRVDSTZUFB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-benzoylnaphthalene, 2-naphthyl phenyl ketone, 2-benzonaphthone, naphthalen-2-yl phenyl methanone, methanone, 2-naphthalenylphenyl, 2'-benzonaphthone, ketone, 2-naphthyl phenyl, 2-naphthylphenylketone, beta-benzoylnaphthalene, 2-naphthyl phenyl methanone
PubChem CID 69516
Nombre IUPAC naftalen-2-il(fenil)metanona
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Benzoylnaphthalene
Punto de fusión 80°C to 82°C
Punto de ebullición 216°C to 216°C (7 mmHg)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in hot methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.28
Porcentaje de pureza 98%