Learn More
Ácido 2-benzoilbenzoico, TRC
Código de producto. 30339522
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30339522 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30339522 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2083451G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Benzoylbenzoic Acid
CAS 85-52-9
Fórmula molecular C14H10O3
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Carboxybenzophenone, Benzophenone-2-carbonic Acid, Benzophenone-2-carboxylic Acid, NSC 6646, Ortho-benzoylbenzoic Acid, SKP 10A, SKP 10AT, o-Benzoylbenzoic Acid, o-Carboxybenzophenone, 2-Benzoquinonecarboxylic Acid, o-Benzoylbenzoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10O3/c15-13(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-12(11)14(16)17/h1-9H,(H,16,17)
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1C(O)=O)C2=CC=CC=C2
Nombre IUPAC ácido 2-benzoilbenzoico
Peso molecular (g/mol) 226.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.063