Learn More
Ácido 2-benzoilbenzoico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10112230 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10112230 25 g Frasco de plástico 25 g
10070720 500 g Frasco de plástico 500 g
10677242 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10112230 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 105710250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 85-52-9 | C14H10O3 | 226.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85-52-9
Fórmula molecular C14H10O3
Peso molecular (g/mol) 226.23
Número MDL MFCD00002472
Clave InChI FGTYTUFKXYPTML-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-benzoylbenzoic acid, benzoic acid, 2-benzoyl, 2-carboxybenzophenone, benzophenone-2-carboxylic acid, benzoic acid, o-benzoyl, o-carboxybenzophenone, benzophenone-2-carbonic acid, 2-benzoquinonecarboxylic acid, benzoylbenzoic acid, 2-phenylcarbonyl benzoic acid
PubChem CID 6813
Nombre IUPAC ácido 2-benzoilbenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Benzoylbenzoic acid
Nombre de nota 98+%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 126.0°C to 130.0°C
Color De beige a blanco
Punto de ebullición 257.0°C to 265.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H5COC6H4CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 10, 747
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.23
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Benzoylbenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.