Learn More
Ácido 2-benzoilbenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440843
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11440843 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 11440843 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13281.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.40€
    89.65€ / 250 g
    Ahorro 9.75€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 85-52-9 | C14H10O3 | 226.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85-52-9
Fórmula molecular C14H10O3
Peso molecular (g/mol) 226.23
Número MDL MFCD00002472
Clave InChI FGTYTUFKXYPTML-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-benzoylbenzoic acid, benzoic acid, 2-benzoyl, 2-carboxybenzophenone, benzophenone-2-carboxylic acid, benzoic acid, o-benzoyl, o-carboxybenzophenone, benzophenone-2-carbonic acid, 2-benzoquinonecarboxylic acid, benzoylbenzoic acid, 2-phenylcarbonyl benzoic acid
PubChem CID 6813
Nombre IUPAC ácido 2-benzoilbenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Benzoylbenzoic acid
Punto de fusión 127°C to 130°C
Punto de ebullición 257°C
Olor Odorless
Cantidad 250 g
Beilstein 1107841
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.23
Porcentaje de pureza ≥98%