Learn More
2-benzoil-5-etiltiofeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Decarboxylated Tiaprofenic Acid |
| CAS | 6933-26-2 |
| Fórmula molecular | C13 H12 O S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Methanone, (5-ethyl-2-thienyl)phenyl-, Ketone, 5-ethyl-2-thienyl phenyl (7CI,8CI), (5-Ethyl-2-thienyl)phenylmethanone, (5-Ethylthiophen-2-yl)(phenyl)methanone, 2-Benzoyl-5-ethylthiophene, Decarboxylated tiaprofenic acid, Tiaprofenic Acid Imp. A (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12OS/c1-2-11-8-9-12(15-11)13(14)10-6-4-3-5-7-10/h3-9H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCc1ccc(s1)C(=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (5-etiltiofen-2-il)-fenilmetanona |
| Peso molecular (g/mol) | 216.299 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.061 |