Learn More
2'-Benzoil-2,4'-dicloroacetaniluro, TRC
Código de producto. 30138448
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2 g
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138448 2 g 2 g
30132716 2.5 g 2.50 g
17994635 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138448 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2081052G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4016-85-7
Fórmula molecular C15 H11 Cl2 N O2
Peso molecular (g/mol) 308.16
Sinónimo 2'-Benzoyl-2,4'-dichloroacetanilide, N-(2-Benzoyl-4-chlorophenyl)-2-chloro-acetamide, 2-(2-Chloroacetamido)-5-chlorobenzophenone, 5-Chloro-2-(chloroacetamido)benzophenone, NSC 270127;
Nombre IUPAC N-(2-benzilo-4-clorofenil)-2-cloroacetamida
SMILES ClCC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Benzoyl-2,4'-dichloroacetanilide
Cantidad 2 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H11Cl2NO2/c16-9-14(19)18-13-7-6-11(17)8-12(13)15(20)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.0167