Learn More
2'-benzoil-2,4'-dicloroacetanilida, Mikromol™
Código de producto. 30051895
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051895 25 mg 25 miligramos
17973896 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051895 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0023.050025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2'-benzoil-2,4'-dicloroacetanilida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Benzoyl-2,4'-dichloroacetanilide
CAS 4016-85-7
Nombres de analitos o componentes 2'-Benzoyl-2,4'-dichloroacetanilide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H11 Cl2 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2'-Benzoyl-2,4'-dichloroacetanilide
Fórmula InChI InChI=1S/C15H11Cl2NO2/c16-9-14(19)18-13-7-6-11(17)8-12(13)15(20)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,18,19)
SMILES ClCC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC N-(2-benzoil-4-clorofenil)-2-cloroacetamida
Peso molecular (g/mol) 308.16
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.0167 g/mol