Learn More
2-Benzoxazolinona, TRC
Código de producto. 30005594
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005594 5 g 5 g
30011286 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30005594 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB3157305G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59-49-4
Fórmula molecular C7H5NO2
Peso molecular (g/mol) 135.12
Sinónimo 1,2-Dihydrobenzoxazol-2-one, 1,3-Benzoxazol-2(3H)-one, 2(3H)-Benzoxazolinone2,3-Dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, 2-Benzoxazolol, 2-Hydroxybenzoxazole2-Oxo-2,3-dihydrobenzoxazole, Benzo[d]oxazol-2(3H)-one, (2-Hydroxyphenyl)-gamma-lactone Carbamic Acid
Nombre IUPAC 3H-1,3-benzoxazol-2-ona
SMILES O=C1Nc2ccccc2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Benzoxazolinone
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5NO2/c9-7-8-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.032