Learn More
2-Benzoxazolinone, MedChemExpress
Código de producto. 16499376
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16499376 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16499376 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW015818
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress 2-Benzoxazolinone is an anti-leishmanial agent with an LC50 of 40 μg/mL against L. donovani. A building block in chemical synthesis. 1,3-Benzoxazol-2(3H)-one derivatives have antimicrobial activity against a selection of Gram-positive, Gram-negative bacteria and yeasts. Derivatives as anti-quorum sensing agent.
2-Benzoxazolinone is an anti-leishmanial agent with an LC50 of 40 μg/mL against L. donovani. A building block in chemical synthesis. 1,3-Benzoxazol-2(3H)-one derivatives have antimicrobial activity against a selection of Gram-positive, Gram-negative bacteria and yeasts. Derivatives as anti-quorum sensing agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Benzoxazolinone
Forma física Solid
CAS 59-49-4
Color Light Brown to Brown
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H5NO2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo 2-Benzoxazolone 1,3-Benzoxazol-2(3H)-one 2-Hydroxybenzoxazole
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (740.08 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.85 mg/mL (28.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1OC2=CC=CC=C2N1
Peso molecular (g/mol) 135.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.12
Porcentaje de pureza 97.0%