Learn More
2-Benzoxazolinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11423977 100 g 100 g
11413977 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11423977 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19378.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 59-49-4 | C7H5NO2 | 135.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59-49-4
Fórmula molecular C7H5NO2
Peso molecular (g/mol) 135.12
Número MDL MFCD00005716
Clave InChI ASSKVPFEZFQQNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-benzoxazolinone, benzoxazolinone, benzoxazolone, 2-hydroxybenzoxazole, 2-benzoxazolol, 2 3h-benzoxazolone, 1,3-benzoxazol-2 3h-one, 2-benzoxazolone, benzo d oxazol-2 3h-one, benzoxazolin-2-one
PubChem CID 6043
Nombre IUPAC 2,3-dihidro-1,3-benzoxazol-2-ona
SMILES O=C1NC2=CC=CC=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Benzoxazolinone
Punto de fusión 139°C to 140°C
Temperatura de inflamación 160°C (320°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 119481
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.12
Porcentaje de pureza 98%