Learn More
2-benzotriazolil-fenol, TRC
Código de producto. 30333094
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30333094 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30333094 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB207055100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Benzotriazolyl-phenol
CAS 10096-91-0
Fórmula molecular C12H9N3O
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2-(2-Hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(2H-Benzotriazol-2-yl)phenol, 2-(2'-Hydroxyphenyl)-2H-benzotriazole, 2-(2'-Hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(o-Hydroxyphenyl)-2H-benzotriazole, 2-(o-Hydroxyphenyl)benzotriazole, CGL 900
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9N3O/c16-12-8-4-3-7-11(12)15-13-9-5-1-2-6-10(9)14-15/h1-8,16H
SMILES Oc1ccccc1n2nc3ccccc3n2
Nombre IUPAC 2-(benzotriazol-2-il)fenol
Peso molecular (g/mol) 211.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.0746