Learn More
Ácido 2-benzotienilborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10734363 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10734363 5 g Frasco de vidrio 5 g
10733095 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10734363 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 358910050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 98437-23-1 | C8H7BO2S | 178.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98437-23-1
Fórmula molecular C8H7BO2S
Peso molecular (g/mol) 178.01
Número MDL MFCD01075674
Clave InChI YNCYPMUJDDXIRH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-benzothienylboronic acid, benzo b thiophen-2-ylboronic acid, benzo b thiophene-2-boronic acid, benzothiophene-2-boronic acid, 1-benzothien-2-ylboronic acid, thianaphthene-2-boronic acid, benzo b thiophene-2-ylboronic acid, 2-benzothiopheneboronic acid, benzothiophen-2-ylboronic acid
PubChem CID 2359
Nombre IUPAC ácido 1-benzotiofen-2-ilborónico
SMILES OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Benzothienylboronic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 236.0°C to 237.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.02
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Benzothienylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.