Learn More
2-Benzotiazolemetanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15494227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15494227 1 g 1 g
15404237 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15494227 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31631.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 37859-42-0 | C8H7NOS | 165.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37859-42-0
Fórmula molecular C8H7NOS
Peso molecular (g/mol) 165.21
Número MDL MFCD00226293
Clave InChI PQXMQZYDBQBWNL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzo d thiazol-2-ylmethanol, 2-benzothiazolemethanol, 2-hydroxymethylbenzothiazole, 1,3-benzothiazol-2-yl-methanol, benzothiazol-2-ylmethan-1-ol, zlchem 107, pubchem14535, benzothiazol-2-yl-methanol, chembl71700, 1,3-benzothiazol-2-yl methanol
PubChem CID 268122
Nombre IUPAC 1,3-bencitiazol-2-ilmetanol
SMILES OCC1=NC2=CC=CC=C2S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Benzothiazolemethanol
Punto de fusión 96°C to 100°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.21
Porcentaje de pureza 97%