Learn More
2-Benzotiazolacetonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403764
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11403764 5 g 5 g
11413764 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11403764 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11343.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 56278-50-3 | C9H6N2S | 174.221 g/mol
2-Benzothiazoleacetonitrile is used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dye stuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-benzotiazolacetonitrilo se utiliza en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56278-50-3
Fórmula molecular C9H6N2S
Peso molecular (g/mol) 174.221
Número MDL MFCD00051633
Clave InChI ZMZSYUSDGRJZNT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzothiazole-2-acetonitrile, 2-benzo d thiazol-2-yl acetonitrile, 2-benzothiazoleacetonitrile, 2-1,3-benzothiazol-2-yl acetonitrile, benzothiazole-2-yl-acetonitrile, 1,3-benzothiazol-2-ylacetonitrile, benzothiazol-2-ylacetonitrile, 2-cyanomethyl-1,3-benzothiazole, 2-benzothiazol-2-ylethanenitrile, 2-cyanomethylbenzothiazole
PubChem CID 342465
Nombre IUPAC 2-(1,3-benzotiazol-2-il)acetonitrilo
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Benzothiazoleacetonitrile
Punto de fusión 99°C to 103°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 128460
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.23
Porcentaje de pureza 98%