Learn More
2-Benzo[b]furan-3-iletanol, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10677854
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10677854 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10082014 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10677854 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC40809DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 75611-06-2
Fórmula molecular C10H10O2
Peso molecular (g/mol) 162.188
Número MDL MFCD08271904
Clave InChI QBEGKDXITSPUTE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-benzofuran-3-yl ethanol, 2-benzo b furan-3-ylethanol, 2-1-benzofuran-3-yl ethanol, 2-1-benzofuran-3-yl ethan-1-ol, 2-benzofuran-3-yl ;ethanol, 2-benzo b furan-3-yl ethanol, 2-benzo b furan-3-ylethan-1-ol
PubChem CID 10953836
Nombre IUPAC 2-(1-benzofuran-3-il)etanol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CO2)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Benzo[b]furan-3-ylethanol
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.19
Porcentaje de pureza 95%