Learn More
Ácido (2-Bencimidazoliltio)acético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463544
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11463544 5 g 5 g
11473544 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11463544 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11221.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3042-00-0 | C9H7N2O2S | 207.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3042-00-0
Fórmula molecular C9H7N2O2S
Peso molecular (g/mol) 207.23
Número MDL MFCD00022673
Clave InChI UYNVBLJQBCTRKV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-benzimidazolythio acetic acid, 2-benzimidazolylthio-acetic acid, 2-benzimidazolylthio acetic acid, 1h-benzoimidazol-2-ylsulfanyl acetic acid, 1h-benzimidazol-2-ylthio acetic acid, 2-1h-benzo d imidazol-2-yl thio acetic acid, 2-1h-1,3-benzodiazol-2-ylsulfanyl acetic acid, 1h-benzimidazol-2-ylsulfanyl acetic acid, 1h-1,3-benzodiazol-2-ylsulfanyl acetic acid, 2-benzimidazol-2-ylthioacetic acid
PubChem CID 137805
Nombre IUPAC Ácido 2-(1H-bencimidazol-2-ilsulfanil)acético
SMILES [O-]C(=O)CSC1=NC2=CC=CC=C2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Benzimidazolylthio)acetic acid
Punto de fusión ∼215°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 11825
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.24
Porcentaje de pureza 98%