Learn More
Ácido 2-bencimidazolpropiónico, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10565914 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10565914 5 g Frasco de vidrio 5 g
10555914 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10565914 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 397780050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 23249-97-0
Fórmula molecular C10H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 190.20
Número MDL MFCD00041215
Clave InChI XYWJNTOURDMTPI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo procodazole, 2-benzimidazolepropionic acid, procodazol, 1h-benzimidazole-2-propanoic acid, propazol, 3-1h-benzimidazol-2-yl propanoic acid, procodazole inn, propazole, 3-1h-1,3-benzodiazol-2-yl propanoic acid, unii-sg5iu7fd3r
PubChem CID 65708
Nombre IUPAC Ácido 3-(1H-benzimidazol-2-il)propanoico
SMILES OC(=O)CCC1=NC2=CC=CC=C2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Benzimidazolepropionic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 229°C to 231°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 7880
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.2
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Benzimidazolepropionic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.