Learn More
2-Bencimidazolacetonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334314
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11334314 10 g 10 g
11324314 2 g 2 g
11344314 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11334314 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00827.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4414-88-4 | C9H7N3 | 157.176 g/mol
2-Benzimidazoleacetonitrile, is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-bencimidazolacetonitrilo se utiliza como intermedio farmacéutico. También se emplea como intermedio en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4414-88-4
Fórmula molecular C9H7N3
Peso molecular (g/mol) 157.176
Número MDL MFCD00005601
Clave InChI BWOVACANEIVHST-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-benzimidazolyl acetonitrile, 2-cyanomethyl benzimidazole, 1h-benzimidazole-2-acetonitrile, 2-benzimidazoleacetonitrile, 2-benzimidazolylacetonitrile, 2-cyanomethylbenzimidazole, 1h-benzimidazol-2-ylacetonitrile, 2-kyanmethylbenzimidazol, benzimidazole, 2-cyanomethyl, 2-1h-1,3-benzodiazol-2-yl acetonitrile
PubChem CID 20455
Nombre IUPAC 2-(1H-bencimidazol-2-il)acetonitrilo
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Benzimidazoleacetonitrile
Punto de fusión 206°C to 211°C
Olor Odorless
Cantidad 10 g
Beilstein 128461
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.18
Porcentaje de pureza 99%