Learn More
Clorhidrato de 2-benzhidrilpiperidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-DPMP (hydrochloride) |
| CAS | 5807-81-8 |
| Fórmula molecular | C18 H21 N . Cl H |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Desoxypipradrol Hydrochloride, 2-DPMP HCl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H21N.ClH/c1-3-9-15(10-4-1)18(16-11-5-2-6-12-16)17-13-7-8-14-19-17;/h1-6,9-12,17-19H,7-8,13-14H2;1H |
| SMILES | Cl.C1CCC(NC1)C(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de 2-benzhidrilpiperidina |
| Peso molecular (g/mol) | 287.83 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 287.1441 |