Learn More
2-benzamido-2-desoxi-D-glucopiranosa (mezcla alfa/beta), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Benzamido-2-deoxy-a-D-glucopyranose |
| CAS | 14086-91-0 |
| Fórmula molecular | C13 H17 N O6 |
| Cantidad | 50 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17NO6/c15-6-8-10(16)11(17)9(13(19)20-8)14-12(18)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-11,13,15-17,19H,6H2,(H,14,18)/t8-,9-,10-,11-,13?/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1OC(O)[C@H](NC(=O)c2ccccc2)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | N-[(3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-3-il]benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 283.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 283.1056 |