Learn More
2-benzamido-1,4-naftoquinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Benzamido-1,4-naphthoquinone |
| CAS | 65240-86-0 |
| Fórmula molecular | C17H11NO3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-(1,4-Dihydro-1,4-dioxo-2-naphthalenyl)benzamide, N-(1,4-Dioxo-1,4-dihydronaphthalen-2-yl)benzamide, NSC 73233, PPM 18 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H11NO3/c19-15-10-14(16(20)13-9-5-4-8-12(13)15)18-17(21)11-6-2-1-3-7-11/h1-10H,(H,18,21) |
| SMILES | O=C(NC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | N-(1,4-dioxonaftalen-2-il)benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 277.27 |