Learn More
2-(azidometil)benzonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Azidomethyl)benzonitrile |
| CAS | 40508-03-0 |
| Fórmula molecular | C12 H21 N5 O3 . 2 C H4 . 2 H2 O |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H21N5O3.2CH4.2H2O/c13-10-8-11(16-4-2-1-3-5-16)15-12(14)17(10)20-9-19-7-6-18;;;;/h8,13,18H,1-7,9H2,(H2,14,15);2*1H4;2*1H2 |
| SMILES | C.C.O.O.NC1=NC(=CC(=N)N1OCOCCO)N2CCCCC2 |
| Nombre IUPAC | 2-[(2-amino-6-imino-4-piperidin-1-ilpirimidin-1-il)oximetoxi]etanol;metano;dihidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 351.442 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 351.248 |