Learn More
Éster de pinacol de ácido 2-(azidometil)bencenoborónico, 95%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15454196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15454196 5 g 5 g
15444196 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15454196 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58386.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1223598-41-1
Fórmula molecular C13H18BN3O2
Peso molecular (g/mol) 259.116
Número MDL MFCD22124732
Clave InChI DWSJHXRRSHEEOE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-azidomethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, amtb515, 2-azidomethyl benzeneboronic acid pinacol ester
PubChem CID 57416890
Nombre IUPAC 2-[2-(azidometil)fenil]-4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolano
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=CC=C2CN=[N+]=[N-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Azidomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.12
Porcentaje de pureza 95%