Learn More
Ácido 2-(azidometil)-3-piridinacarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Azidomethyl)-3-pyridinecarboxylic Acid |
| CAS | 1700604-18-7 |
| Fórmula molecular | C7H6N4O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-(Azidomethyl)nicotinic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6N4O2/c8-11-10-4-6-5(7(12)13)2-1-3-9-6/h1-3H,4H2,(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)c1cccnc1CN=[N+]=[N-] |
| Nombre IUPAC | ácido 2-(azidometil)piridina-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 178.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.0491 |