Learn More
2-azidoetil 2-acetamido-2-desoxi-beta-D-glucopiranósido, TRC
Código de producto. 30348383
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30348383 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30348383 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA84899510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Azidoethyl 2-Acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside
CAS 142072-12-6
Fórmula molecular C10H18N4O6
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18N4O6/c1-5(16)13-7-9(18)8(17)6(4-15)20-10(7)19-3-2-12-14-11/h6-10,15,17-18H,2-4H2,1H3,(H,13,16)/t6-,7-,8-,9-,10-/m1/s1
SMILES CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1OCCN=[N+]=[N-]
Nombre IUPAC N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-2-(2-azidoetoxi)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-3-il]acetamida
Peso molecular (g/mol) 290.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.1226