Learn More
Clorhidrato de 2-azidoetanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Azidoethanamine Hydrochloride |
| CAS | 118508-67-1 |
| Fórmula molecular | C2H6N4 . HCl |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Azidoethylamine Hydrochloride, 2-Azidoethan-1-amine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H6N4.ClH/c3-1-2-5-6-4;/h1-3H2;1H |
| SMILES | Cl.NCCN=[N+]=[N-] |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de 2-azidoetanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 122.55 |