Learn More
Ácido 2-azidobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Azidobenzoic Acid |
| CAS | 31162-13-7 |
| Fórmula molecular | C7H5N3O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5N3O2/c8-10-9-6-4-2-1-3-5(6)7(11)12/h1-4H,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)c1ccccc1N=[N+]=[N-] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-azidobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 163.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.0382 |