Learn More
2-azido-N-(2-benzoil-4-nitrofenil)acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Azido-N-(2-benzoyl-4-nitrophenyl)acetamide |
| CAS | 58077-08-0 |
| Fórmula molecular | C15 H11 N5 O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H11N5O4/c16-19-17-9-14(21)18-13-7-6-11(20(23)24)8-12(13)15(22)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,18,21) |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)CN=[N+]=[N-])c(c1)C(=O)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2-azido-N-(2-benzoil-4-nitrofenil)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 325.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 325.0811 |