Learn More
2-azido-2-desoxi-D-glucopiranosa 1,3,4,6-tetraacetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Azido-2-deoxy-D-glucopyranose 1,3,4,6-Tetraacetate |
| CAS | 171032-74-9 |
| Fórmula molecular | C14 H19 N3 O9 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Acetyl 2-Azido-2-deoxy-3,4,6-tri-O-acetyl-D-glucopyranoside |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H19N3O9/c1-6(18)22-5-10-12(23-7(2)19)13(24-8(3)20)11(16-17-15)14(26-10)25-9(4)21/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12-,13-,14?/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1OC(OC(=O)C)[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,3S,4R,5R)-3,4,6-triacetiloxi-5-azidooxan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 373.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 373.1121 |